Drukuj
Łączniki krzyżowe
Dostawca: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
M020-4850S M020-4850
NEUBM020-4850SEA 501 PLN
NEUBM020-4850S NEUBM020-4850
Łączniki krzyżowe
Zaciski Łączniki
Bosshead made of tempered cast iron, powder-coated.
  • For rods up to 16 mm Ø
  • With brass thumb or stainless steel safety heart screws
  • Thread: M8
Weight: 180 g