Drukuj
Kolby Erlenmeyera z wąską szyjką i przegrodami
Dostawca: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
0749-10-0250 0749-10-0500 0749-10-1000 0749-10-2000 0749-30-0250 0749-30-0500 0749-30-1000 0749-30-2000 0749-10-0100 0749-10-5000 0749-30-0100
214-0182EA 480 PLN
214-0182 NEUB0749-10-0500 214-0183 214-0184 214-0185 214-0186 214-0187 NEUB0749-30-2000 NEUB0749-10-0100 NEUB0749-10-5000 NEUB0749-30-0100
Kolby Erlenmeyera z wąską szyjką i przegrodami
Kolby Kolby Erlenmeyera
Szkło borokrzemowe, 3.3.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Idealny do stosowania w przygotowaniu kultur.