Drukuj
Słoiki z nakładaną pokrywką
Dostawca: SEMADENI
1708 2113 1711 1994 1713 3390 2960 2961 2112 2055 4684 4685
216-1265EA 475 PLN
216-1265 216-3161 SEMA1711 SEMA1994 SEMA1713 SEMA3390 SEMA2960 SEMA2961 SEMA2112 SEMA2055 SEMA4684 SEMA4685
Słoiki z nakładaną pokrywką
Słoje, naczynia i pojemniki Słoje/naczynia uniwersalne
Jars, made of PS, clear, with closing lid.
  • Good chemical resistance
  • Easy to clean
Suitable for ointments, powders, and granules.