Drukuj
Zlewki pomiarowe z uchwytem, PP
Dostawca: SEMADENI
4731 4732
SEMA4731EA 85.3 PLN
SEMA4731 SEMA4732
Zlewki pomiarowe z uchwytem, PP
Zlewki
PP, wysoce prześwitujące.
  • Objętość jest tak samo widoczna dla osób leworęcznych i praworęcznych
  • Dobra odporność chemiczna, odporność na ciepło do +121 ° C (przez 20 minut), długotrwałe użytkowanie +100 ° C
  • Aby zachować znakowanie zaleca się czyszczenie w temperaturze nieprzekraczającej +60 ° C
  • Do autoklawowania zalecamy projekt z wypukłymi podziałkami
Idealne do użytku w laboratorium i do szerokiego zakresu innych zastosowań Ze stabilnym uchwytem, wylewem i czytelną, drukowaną czarną podziałką po obu stronach. Można układać na sobie
Produkty bezpieczne dla żywności według EC Directive 10/2011.