Drukuj
Inkubatory BOD, seria FOC
Dostawca: VELP Scientifica
VELPF10300305EA 10130 PLN
VELPF10300305
Inkubatory BOD, seria FOC
Inkubatory Inkubatory BZT
Te inkubatory BOD zostały zaprojektowane tak, aby utrzymać każdy produkt w stałej temperaturze, gdzie wymagana jest dokładna i precyzyjna kontrola temperatury. W zastosowaniach, w których monitorowanie próbki jest niezwykle ważne, modele I są idealne. Sterowany system termoregulacji ogrzewania i chłodzenia umożliwia użytkownikowi wybór temperatury roboczej w zakresie od 3 do 50 ° C. Modele E mają połączenie bezprzewodowe dla TEMPSoft ™. Modele I mają wewnętrzne przezroczyste drzwi i połączenie bezprzewodowe dla TEMPSoft ™ i system automatycznego dostrajania, który zapewnia stałą kontrolę temperatury wewnętrznej, przez ciągłe porównywanie wykrytych i ustawionych wartości i wyrównanie ich za pomocą precyzyjnego i szybkiego systemu regulacji. Wszystkie modele mają 2 gniazda wewnętrzne.
  • Oprogramowanie TEMPSoft ™, połączenie bezprzewodowe jest dostępne w różnych językach, umożliwia pełną kontrolę chłodzonego inkubatora (wartości zadane, progi alarmowe minimalnej i maksymalnej temperatury)
  • Użytkownik może przeglądać trend temperatury wewnętrznej na wykresie i rejestrować trend temperatury w arkuszu kalkulacyjnym
  • Ustaw rampy temperatury pracy o różnych temperaturach i czasach
  • Przeglądaj i zapisuj dowolne alarmy oraz przechowuj i eksportuj dane testowe, aby pomóc w zgodności z GLP
  • System chłodzenia klasy A + pomaga zapewnić jednostkom oszczędność energii i jest wysoce wydajny przy ograniczonym zużyciu energii i niższych kosztach operacyjnych
  • Stabilność i jednorodność temperatury: ±0,5 °C