Drukuj
Złączki z nakrętką sześciokątną
Dostawca: Trajan Scientific and Medical
0730014 1021003 1021011
SGEA0730014EA 1010 PLN
SGEA0730014 SGEA1021003 SGEA1021011
Złączki z nakrętką sześciokątną
Okucia i złącza
Stainless steel 10-32 thread fittings use a non-swaging PEEK replaceable ferrule, for use with GLT™ columns.
  • Inert contact surfaces make them biocompatible
  • Ideal for applications where corrosive solvents are being used
  • Maximum pressure rating of 344,74 bar (5000 psi)