Drukuj
Pojemniki do przechowywania
Dostawca: MARIENFELD
5620020 5620028
MARI5620020EA 305 PLN
MARI5620020 MARI5620028
Pojemniki do przechowywania
Pudełka na szkiełka
Plastic boxes for microscope slides.
  • Dust-tight securely snap-on lid
  • Enclosed index card
  • Numbered slots inside
Designed for the safe storage of slides during transport.
Slide size: 76×26 mm