Drukuj
Elektrycznie odporne wkładki do rękawic, A0150 / A0160 / A0170
Dostawca: Showa
AO170-L AO160-M AO160-L AO160-XL AO160-S AO170-M AO170-XL AO170-S
112-4215EA 498 PLN
112-4215 112-4212 112-4211 112-4214 112-4213 112-4216 112-4218 112-4217
Elektrycznie odporne wkładki do rękawic, A0150 / A0160 / A0170
Rękawice
Idealny do stosowania podczas pracy z produktami elektronicznymi, w przemyśle wytwórczym i przemyśle motoryzacyjnym. Przewodzące włókno Thunderon® pokrywa ważny obszar palców, zapewniając wyładowanie statyczne dzięki efektowi koronowemu. Rękawice są dostępne bez powłoki, z powłoką PU tylko na opuszkach palców oraz z powłoką na opuszkach palców i dłoni.
  • Rezystywność powierzchniowa 10⁶ do 10⁷ Ω
  • Optymalna zręczność i wyczucie dotykowe
  • Bezszwowa dzianina: Bez podrażnienia skóry
  • Elastyczne mankiety: Duża swoboda ruchów nadgarstka
  • Powłoka PU chroni kończyny przed olejami i mikroucięciami oraz zapobiega odciskom palców na obsługiwanych przedmiotach
Idealny do stosowania podczas pracy z produktami elektronicznymi, w przemyśle wytwórczym i przemyśle motoryzacyjnym.
Colour: Light grey/white
A0150/A0160: EN 388 (0130); Cat. II A0170: EN 388 (3121); Cat. II
Certyfikaty: A0150: EN 388:2016 (0130X); Kat. II
A0160: EN 388:2016 (0130X), EN 16350:2014; Kat. II
A0170: EN 388:2016 (3121X), EN 16350:2014; Kat. II