Drukuj
Maty uszczelniające do 96-dołkowych płytek VersiPlate z probówkami paskowymi do PCR, maty VersiCap
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
AB-1815/100 AB-1820 AB-1820/100 AB-1810/100 AB-1810 AB-1815
732-2595EA 923 PLN
732-2595 732-2596 732-2597 732-2593 732-2592 732-2594
Maty uszczelniające do 96-dołkowych płytek VersiPlate z probówkami paskowymi do PCR, maty VersiCap
Plomby Uszczelki mikropłytkowe
VersiCap™ mats are designed to seal VersiPlate 96-well PCR strip tubes, but can be used will all Thermo Scientific strip tubes and 96-well plates.
  • Reduces sample set up time by sealing PCR strips rather than sequentially with individual caps
  • Easier to apply uniformly than adhesive seals
  • Available in three different formats - domed or flat caps for PCR in various thermal cyclers, or an optical version for qPCR