Drukuj
Rękawice do pomieszczeń czystych, neoprenowe, sterylne, BioClean Suprene
Dostawca: Nitritex
BSNS-65 BSNS-70 BSNS-75 BSNS-60 BSNS-80 BSNS-90 BSNS-85
112-3338EA 3590 PLN
112-3338 112-3339 112-3340 112-3337 112-3341 112-3343 112-3342
Rękawice do pomieszczeń czystych, neoprenowe, sterylne, BioClean Suprene
Rękawice
Te anatomiczne rękawice są przetwarzane w celu zapewnienia kompatybilności klasy ISO 4 i UE GMP klasy A. Dzięki ich doskonałej wytrzymałości i rozciągliwości te rękawice są idealnym rozwiązaniem do zastosowania w izolatorach.
  • Sterylne, bezpudrowe
  • Bezlateksowe w celu wyeliminowania alergii lateksowej typu 1
  • Zawijane mankiety i teksturowana powierzchnia dla zwiększenia czucia
  • Możliwość podwójnego zakładania z dobrym chwytem
  • Neopren zapewnia wytrzymałość i trwałość
  • Doskonałe właściwości ESD
Odpowiednie do stosowania w strefach czystych klasy 10, ISO 4, M2Więcej informacji o produkcie