Drukuj
Rękawice nitrylowe, Peha-soft® Nitrile PF
Dostawca: HARTMANN PAUL
9421912 9421902 9421922 9421892 9421932
HART9421912EA 139 PLN
HART9421912 HART9421902 HART9421922 HART9421892 HART9421932
Rękawice nitrylowe, Peha-soft® Nitrile PF
Rękawice
Te odwracalne rękawice jednorazowe wykonane są z kauczuku nitrylowego, materiału syntetycznego, który zapewnia wszystkie zalety lateksu bez wywoływania reakcji alergicznych, jak powszechnie występuje w przypadku naturalnego lateksu.
  • Odporny na zarazki, bakterie, wirusy i chemikalia
  • Bez pudru, eliminując w ten sposób niebezpieczeństwo zanieczyszczenia żywności z powodu skrobi kukurydzianej
  • Odporny na wiele chemikaliów, takich jak środki dezynfekujące
  • Optymalna przyczepność i polimerowa wewnętrzna powłoka zapewniają dobrą wrażliwość dotykową
Rękawice nadają się do wielu zastosowań w przemyśle spożywczym. Zapewniają bardzo wysoką ochronę przed zagrożeniami bakteryjnymi i dlatego doskonale nadają się do stosowania w laboratorium. Rękawice Peha-soft nitrylowe pf można również stosować do dezynfekcji butelek.
Length: 240 mm
Thickness: 0.07 mm (sleeve); 0.10 mm (palm); 0.10 mm (fingertip)
Colour: blue
EN 374, EN 455; Cat. III; AQL 1.5
Certyfikaty: EN 374, EN 455; Kat. III; AQL 1,5
Dopuszczone do kontaktu z żywnością