Drukuj
Rękawice odporne na wysoką temperaturę, KarboTECT® 950
Dostawca: KCL by Honeywell
950.10 950.9 950.7
KCHL950.10EA 537 PLN
KCHL950.10 KCHL950.9 KCHL950.7
Rękawice odporne na wysoką temperaturę, KarboTECT® 950
Rękawice
Te oburęczne rękawiczki z dzianiny są wykonane z para-aramidu, ale zawierają również węgiel i wełnę. Ta kombinacja umożliwia pracę z temperaturami do 250 °C.
  • Dobra izolacja termiczna, wysoka odporność na przecięcia
  • Zmniejszenie ładunku elektrostatycznego
  • Wysoki komfort noszenia dzięki bawełnianej wkładce
  • Konstrukcja z pięcioma palcami zapewnia dobrą elastyczność i przyczepność
  • Paraaramid może być kilkakrotnie płukany, nie tracąc przy tym właściwości mechanicznych
  • Rozmiary rękawic są oznaczone różnymi kodami kolorystycznymi na opasce na rękę
Idealne dla osób pracujących w obróbce metali, dużych piekarniach, rafineriach i wszystkich obszarach z suchym ciepłem kontaktowym. Nadają się również do zastosowania w laboratoriach podczas pracy z piecami grzewczymi i suszarkami szafkowymi.
Certyfikaty: EN 388:2016 (1X4XC), EN 407 (4242XX); Cat. III
Food contact approved