Drukuj
Rękawice odporne na wysoką temperaturę, Thermoplus® 955
Dostawca: KCL by Honeywell
955.8 955.10 955.9
KCHL955.8EA 277 PLN
KCHL955.8 KCHL955.10 KCHL955.9
Rękawice odporne na wysoką temperaturę, Thermoplus® 955
Rękawice
Ta rękawica ochronna wykonana jest z kilku różnych materiałów, aby zapewnić najlepszą możliwą ochronę przed wysoką temperaturą, jednocześnie oferując dobrą odporność mechaniczną. Rękawica chroni przed ciepłem kontaktowym do 100 °C. Bawełniana podszewka zapewnia wygodę, a para-aramid zapewnia dodatkową ochronę przed przecięciem.
  • Izolacja termiczna, odporność na przecięcie
  • Doskonały delikatny dotyk
  • Dobra absorpcja potu dla wysokiego komfortu noszenia
  • Dodatkowa ochrona przed przecięciem i ciepłem dzięki długiemu nadgarstkowi
Idealne do stosowania w przetwórstwie metali i tworzyw sztucznych, przemyśle motoryzacyjnym, laboratoriach (podczas pracy z piecami grzewczymi i suszarkami szafkowymi) i odlewniach.
Certyfikaty: EN 388:2016 (344XB), EN 407 (X13XXX); Kat. III