Drukuj
Rękawice przemysłowe, 380
Dostawca: Showa
380-L 380-M 380-S 380-XL
112-5821EA 417 PLN
112-5821 112-5822 112-5823 112-5824
Rękawice przemysłowe, 380
Rękawice
Te bezszwowe dzianinowe rękawiczki nylonowe mają mikroporowatą nitrylową powłokę na dłoni, która chroni dłoń i zapewnia optymalny chwyt.
  • Powlekana dłoń
  • Piankowe wytłaczane wykończenie zapewnia optymalną przyczepność w suchym i lekko oleistym otoczeniu
  • Elastyczny mankiet, anatomiczny kształt
  • Lekka i niskostrzępiąca
  • Solidna, doskonała zręczność i dobra odporność na rozdarcie
  • Oddychający tył zmniejsza pot
Idealny do lekkich prac montażowych w budownictwie i sektorze morskim.
Certyfikaty: EN 388:2016 (3121X); Kat. II