Drukuj
Rękawice nitrylowe, Dermatril® P 743
Dostawca: KCL by Honeywell
743.7 743.8 743.9 743.11 743.10 743.6
112-4316EA 241 PLN
112-4316 112-4317 112-4318 112-4314 112-4313 112-4315
Rękawice nitrylowe, Dermatril® P 743
Rękawice
Te jednorazowe rękawice odporne na chemikalia zapewniają wysoki poziom ochrony przed zanieczyszczeniami chemicznymi i bakteriologicznymi. Są również odporne na czynniki cytotoksyczne i wirusy.
  • Bez lateksu i silikonu
  • Bardzo dobre wrażenia dotykowe, doskonały komfort noszenia
  • Zwiększona odporność chemiczna i mechaniczna w porównaniu do standardowych rękawic Dermatril®
  • Lepsza przyczepność dzięki szorstkim opuszkom palców
  • Długi mankiet zapewnia ochronę przedramienia
Idealny do stosowania w operacjach laboratoryjnych, w przemyśle chemicznym i elektronicznym, a także w przetwórstwie spożywczym.
Length: 270 - 290 mm
Thickness: 0,2 mm
Colour: Blue
EN 374 (JKL), EN 455-1/-2/-3, Cat. III, AQL 0,65 Food contact approved
Certyfikaty: EN 388:2016 (200XX), EN ISO 374-1 Type A (JKLOPT), EN 455, Kat. III, AQL 0,65
Zatwierdzony do kontaktu z żywnością