Drukuj
Rękawice nitrylowe, Dermatril® L 741
Dostawca: KCL by Honeywell
741.7 741.8 741.9 741.10 741.11
112-1741EA 290 PLN
112-1741 112-1742 112-1743 112-1744 KCHL741.11
Rękawice nitrylowe, Dermatril® L 741
Rękawice
Te jednorazowe, odporne chemicznie rękawice zapewniają wysoki poziom ochrony przed skażeniami chemicznymi i bakteriologicznymi. Są również odporne na środki cytotoksyczne i wirusy.
  • Bez lateksu i silikonu
  • Bardzo dobre wrażenia dotykowe, doskonały komfort noszenia
  • Zwiększona odporność na rozdarcie
  • Lepsza przyczepność dzięki chropowatym koniuszkom palców
  • Długi mankiet zapewnia ochronę przedramienia
Idealny do użytku w operacjach laboratoryjnych, w przemyśle chemicznym i elektronicznym, a także w przetwórstwie żywności.
Length: 270 - 280 mm
Thickness: 0,11 ± 0,03 mm
Colour: Blue
EN 374, EN 455-1/-2/-3, Cat. III, AQL 0,65 Food contact approved
Certyfikaty: EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 455, kat. III, AQL 0,65
Dopuszczone do kontaktu z żywnością