Drukuj
Wkładki do rękawic, B0610
Dostawca: Showa
BO610-S BO610-M BO610-L BO610-XL
112-5989EA 208 PLN
112-5989 112-5988 112-5987 112-5990
Wkładki do rękawic, B0610
Rękawice
Te bezszwowe dzianinowe rękawiczki z elastycznymi mankietami wykonane są z nylonu Są niepowleczone i zapewniają optymalną zręczność i wyczucie dotykowe.
  • Lekkie, elastyczne, o niskim połysku
  • Odporny na odkształcenia
  • Minimalne ryzyko alergii, brak podrażnień przez szwy
  • Duża swoboda ruchów nadgarstka
Idealne do lekkich prac montażowych w logistyce lub przemyśle metalowym.
Certyfikaty: Cat. I