Drukuj
Rękawice nitrylowe, Peha-soft® Nitrile Fino
Dostawca: HARTMANN PAUL
9421974 9421984 9421994
HART9421974EA 108 PLN
HART9421974 HART9421984 HART9421994
Rękawice nitrylowe, Peha-soft® Nitrile Fino
Rękawice
Te jednorazowe rękawice wykonane są z bardzo miękkiego nitrylu. Idealne do stosowania we wszystkich obszarach narażonych na ryzyko zanieczyszczenia.
  • Wewnętrzna powłoka ułatwiająca zakładanie
  • Odporne na rozdarcie, doskonałe dopasowanie i zręczność
  • Teksturowane koniuszki palców dla lepszej przyczepności
  • Bez lateksu, a zatem idealne dla osób z alergią typu I
Nadaje się do zastosowań związanych z obsługą chemikaliów i środków dezynfekujących.
Certyfikaty: EN 455, EN 374; Kat. I+II
Dopuszczone do kontaktu z żywnością