Drukuj
Rękawice nitrylowe, Peha-soft® Nitrile Guard
Dostawca: HARTMANN PAUL
9422021 9422031 9422041
HART9422021EA 116 PLN
HART9422021 HART9422031 HART9422041
Rękawice nitrylowe, Peha-soft® Nitrile Guard
Rękawice
Te odwracalne rękawice jednorazowe wykonane są z kauczuku nitrylowego, materiału syntetycznego, który zapewnia wszystkie zalety lateksu bez wywoływania reakcji alergicznych, jak powszechnie występuje przede wszystkim tam, gdzie ochrona użytkownika ma duże znaczeniew przypadku naturalnego lateksu. Rękawice ochronne należy stosować.
  • Nie sterylne, teksturowane końcówki palców
  • Szczególnie odporne na zarazki, bakterie, wirusy i chemikalia
  • Odporne na warunki mechaniczne
  • Bez pudru, eliminując w ten sposób niebezpieczeństwo zanieczyszczenia żywności z powodu skrobi kukurydzianej
  • Odporne na wiele chemikaliów, takich jak środki dezynfekujące
  • Szczególnie antypoślizgowe opuszki palców i polimerowa powłoka wewnętrzna dla optymalnego komfortu noszenia
Długie mankiety z rolowaną krawędzią umożliwiają rękawicom optymalną ochronę przed rozpryskami - na przykład w laboratorium lub podczas dezynfekcji butelek. Dzięki temu rękawice doskonale nadają się do różnych zastosowań w przemyśle spożywczym.
Length: 290 mm
Thickness: 0.14 mm (sleeve); 0.10 mm (palm); 0.08 mm (fingertip)
Colour: blue
EN 374, EN 455; Cat. III; AQL 1.5
Certyfikaty: EN 374, EN 455; Kat. III; AQL 1,5
Dopuszczone do kontaktu z żywnością.