Drukuj
Obuwie ochronne ESD, sznurowane, Business Men, 33240
Dostawca: Abeba
33240/47 33240/48 33240/39 33240/40 33240/41 33240/42 33240/43 33240/44 33240/45 33240/46 33240/38 33240/37 33240/36
ABEB33240/47EA 676 PLN
ABEB33240/47 ABEB33240/48 ABEB33240/39 ABEB33240/40 ABEB33240/41 ABEB33240/42 ABEB33240/43 ABEB33240/44 ABEB33240/45 ABEB33240/46 ABEB33240/38 ABEB33240/37 ABEB33240/36
Obuwie ochronne ESD, sznurowane, Business Men, 33240
Obuwie i buty
ESD safety shoe made from smooth leather upper.
  • On steam® lining: breathable high tech microfibre lining with high absorption capacity
  • Protective steel toecap (200 J)
Colour: Black
Certyfikaty: EN 61340 (ESD); EN ISO 20345:2011; S2, SRA