Drukuj
Uszczelki o-ring do płaskich kołnierzy, Quickfit
Dostawca: SciLabware
PS100 PS75
BIBBPS100EA 184 PLN
BIBBPS100 BIBBPS75
Uszczelki o-ring do płaskich kołnierzy, Quickfit
Plomby Pierścienie uszczelniające
PTFE, white.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Forms tight seal with flat flange joints
For use with Quickfit® flat flange jointed glassware.