Drukuj
Rękawice przemysłowe, olejoodporne, 660/690
Dostawca: Showa
690-L 690-XL 690-M 690-XXL 660/36-10/XL 660/36-11/XXL 660-10/XL 660-11/XXL 660-9/L
112-5882EA 11810 PLN
112-5882 112-5884 112-5883 112-5885 112-5875 112-5876 112-5877 112-5878 112-5879
Rękawice przemysłowe, olejoodporne, 660/690
Rękawice
Te w pełni powlekane PCV rękawice z dzianiny bawełnianej zapewniają dobrą odporność mechaniczną i chemiczną. Są nieprzepuszczalne i dlatego nadają się do pracy w wilgotnym lub tłustym środowisku.
  • Szorstkie wykończenie na całej powierzchni: Dobra przyczepność, nawet gdy przedmioty są mokre
  • Zabieg antybakteryjny i przeciwzapachowy
  • Anatomiczny kształt, bez szwu dzianiny: Brak podrażnienia skóry
  • Elastyczne i miękkie, pochłaniają pot
  • Wersja z przedłużonym połączonym ramieniem (690) zapewnia ochronę dla całego ramienia
Idealne do zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym, metalurgicznym i morskim.
Length: 300 - 320 mm or 650 mm
Thickness: 1,30 mm
EN 388 (4121), EN 374 (JKL); Cat. III
Certyfikaty: EN 388:2016 (4121X), EN ISO 374-1 Type B (JKL), EN ISO 374-5; Kat. III