Drukuj
Rękawice do badań, Peha-soft®
Dostawca: HARTMANN PAUL
9421605 9421615 9421625
HART9421605EA 103 PLN
HART9421605 HART9421615 HART9421625
Rękawice do badań, Peha-soft®
Rękawice
Te jednorazowe rękawice diagnostyczne wykonane z miękkiego lateksu są idealne dla osób, które doświadczają reakcji nadwrażliwości na puder do rękawiczek. Nadaje się również do stosowania we wszystkich obszarach, w których pracownicy są szczególnie narażeni na zanieczyszczenia i potrzebują dużej czułości na dotyk oraz dobrego dopasowania. Mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z żywnością.
  • Nie sterylne, bezpudrowe
  • Wysoce elastyczny i odporny na rozdarcia
  • Teksturowanie obszaru palca zapewnia optymalną przyczepność
  • Podwójne chlorowanie zapewnia doskonałą przyczepność, dopasowanie i wysoką wrażliwość dotykową
Certyfikaty: Zatwierdzono kontakt z żywnością