Drukuj
Ostrza do noży zabezpieczających
Dostawca: MARTOR ARGENTAX
92.66 192.66
223-0100EA 68.6 PLN
223-0100 233-0186
Ostrza do noży zabezpieczających
Żyletki
Rectangular blade for use with safety knives.
  • Two-sided ground-edge
  • Single bevel edge-ground
  • Four-times usable blade
Mountable in:
SECUPRO MARTEGO
SECUPRO MERAK
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable