Drukuj
Rękawice chemoodporne, uvex rubiflex S, NB60SZ / NB80SZ
Dostawca: UVEX
6018060 6018062 9893061 6019101 6019102 6019103
UVEX6018060EA 2290 PLN
UVEX6018060 UVEX6018062 UVEX9893061 UVEX6019101 UVEX6019102 UVEX6019103
Rękawice chemoodporne, uvex rubiflex S, NB60SZ / NB80SZ
Rękawice
Te rękawice chroniące przed chemikaliami mają grubą bawełnianą podszewkę z blokadą i pełną powłokę NBR (kauczuk nitrylowy). To sprawia, że uvex rubiflex S nadaje się do wielu zastosowań, w których wymagana jest ochrona przed chemikaliami i zwiększona ochrona mechaniczna (np. Przed gorącem).
  • Dobra odporność na chemikalia, kwasy, zasady, oleje mineralne i rozpuszczalniki
  • Wysoka absorpcja pary wodnej dzięki bawełnianej podszewce
  • Doskonałe właściwości mechaniczne
  • Niezwykle wysoka elastyczność
  • Elastyczny koniec rękawicy
Typowe zastosowania to: Przemysł chemiczny, budowa kanalizacji, czyszczenie komunalne, piaskowanie.
Thickness: 0,50 mm
Colour: Light green
EN 374 (JKL), EN 388 (2121)
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKOPT), EN 388:2016 (2121X). Dopuszczony kontakt z żywnością. OEKO-Tex Standard 100.