Drukuj
Zawory obrotowe z przyłączem nasadki
Dostawca: OMNIFIT
001113
OMNI001113EA 0 PLN
OMNI001113
Zawory obrotowe z przyłączem nasadki
Zawory Zawory przełączające
Valves are constructed from PTFE with a PCTFE rotor and have a 1,5 mm bore size. They accept tubing sizes between 0,5 and 4 mm Ext.Ø. and are pressure rated to 50 psi.