Drukuj
Fiolki scyntylacyjne
Dostawca: DELTALAB
900100 900101
DELT900100EA 1670 PLN
DELT900100 DELT900101
Fiolki scyntylacyjne
Vialki
Single use vials made of high density polyethylene to minimise solvent losses.
  • Screw cap ensures leakproof handling
  • Compatible with most liquid scintillation counters