Drukuj
Pipety Pasteura z podziałką
Dostawca: DELTALAB
200007 200004
DELT200007EA 5150 PLN
DELT200007 DELT200004
Pipety Pasteura z podziałką
Pipety Pipety Pasteura
Transparent PE.
  • Sterile pipettes are ethylene oxide sterilised
  • ±10% volumetric tolerance