Drukuj
Pojemnik z zakrętką
Dostawca: DELTALAB
407008OBT 407001
DELT407008OBTEA 655 PLN
DELT407008OBT DELT407001
Pojemnik z zakrętką
Pojemniki na próbki Pojemniki na próbki
Rectangular containers and caps made of HDPE, ideal for 24 hour urine collection and other liquid samples.
  • Translucent and moulded graduation in 50 ml increments up to 2 L
  • Ergonomically designed for single-handed use with a lateral tap of 66 mm length
Models with white cap, have pharmaceutical grade liner, which eliminates the need of a plug, allows a better handling and provides a leakproof closure.
Dodatkowe informacje: Individually wrapped models are supplied capped.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904