Drukuj
Rękawice neoprenowe/polichloroprenowe, TouchNTuff® 73-300/73-500
Dostawca: Ansell
73-500/7.5 73-300/6 73-300/6.5 73-300/7 73-300/7.5 73-300/8 73-300/8.5 73-300/9 73-500/5.5 73-500/6 73-300/5.5 73-500/7 73-500/8 73-500/8.5 73-500/9 73-500/6.5
112-3299EA 3400 PLN
112-3299 112-3196 112-3197 112-3198 112-3199 112-3292 112-3293 112-3294 112-3295 112-3296 112-3195 112-3298 112-3300 112-3301 112-3302 112-3297
Rękawice neoprenowe/polichloroprenowe, TouchNTuff® 73-300/73-500
Rękawice
Wykonane w 100% z polichloroprenu, rękawice te zapewniają odporność na uderzenia w szerokim zakresie chemikaliów. Bez lateksu naturalnego i przyspieszaczy stosowanych w produkcji zmniejsza się ryzyko alergii skórnej typu I i IV.
  • Sterylne lub niejałowe, bezpyłowa gładka powierzchnia
  • Nowa formuła zapewnia zwiększoną czułość dzięki grubości polimeru
  • Wyprodukowane na ergonomicznie zaprojektowanych, specyficznych dla dłoni modelach, które poprawiają dopasowanie i komfort oraz zmniejszają zmęczenie rąk i stres
  • Technologia SureFit ™ eliminuje 'zwijanie mankietu'
  • Syntetyczna poliuretanowa powłoka wewnętrzna umożliwia łatwe suche i mokre ręczne zakładanie
  • Konstrukcja i grubość polimeru ułatwiają komfort i wygodę podwójnej rękawicy
Idealne do użytku w kontrolowanym środowisku, w laboratoriach medycznych i badawczych, w elektronice i przemyśle farmaceutycznym, a także w biotechnologii.
Length: 305 mm
Thickness: 0,13 mm
Colour: Cream
EN 374, EN 421; Cat. III; AQL 1,0
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421; kat. III; AQL 1,0
Sposób pakowania: Nie sterylne rękawice : 20 rękawic z prawej i lewej strony zapakowanych w oddzielne przedziały w torebce; 2 opakowania na opakowanie zbiorcze, 5 sztuk opakowań zbiorczych; 200 par w kartonie.
Rękawice sterylne : Jedna para w opakowaniu, zapakowana w kopertę z poliamidu; 10 par na zewnętrzny woreczek foliowy; 5 zamkniętych zewnętrznych torebek na opakowanie zbiorcze; 4 zapieczętowane opakowania zbiorcze w opakowaniu kartonowym; 200 par w kartonie.