Drukuj
Kolby, płaskie dno ze standardowym szlifowanym złączem
Dostawca: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
0752-29-0500 0752-29-0100
NEUB0752-29-0500EA 747 PLN
NEUB0752-29-0500 NEUB0752-29-0100
Kolby, płaskie dno ze standardowym szlifowanym złączem
Kolby Kolby płaskodenne
Szkło borokrzemowe 3.3, oranżowe.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna Odporność na wysoką temperaturę Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Szkło oranżowe zapewnia ochronę materiałów wrażliwych na światło.