Drukuj
Rękawice odporne na przecięcie, Sharpflex Latex
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
2232525/10 2232525/7 2232525/9
DALL2232525/10EA 84 PLN
DALL2232525/10 DALL2232525/7 DALL2232525/9
Rękawice odporne na przecięcie, Sharpflex Latex
Rękawice
Rękawice dziane z przędzy kompozytowej i para-aramidowej mają na dłoni niebieską, pokrytą lateksową powłoką.
  • Technika dziania zapewnia rękawicy doskonałe dopasowanie i wysoką zręczność
  • Przędza para-aramidowa chroni przed ciepłem kontaktowym i przecięciami
  • Platerowany poliamid w środku: Ogranicz kontakt skóry z włóknem kompozytowym
  • Powłoka lateksowa zapewnia lepszą przyczepność i lekką ochronę termiczną (do 250 °C)
Idealne do przenoszenia ciężkich części o wysokim zagrożeniu w wilgotnym i śliskim otoczeniu. Rękawice zapewniają również lekką ochronę termiczną (do 250 °C).
Certyfikaty: EN 388:2016 (2X42C), EN 407 (X2XXXX); Kat. II