Drukuj
Rękawice antyprzecięciowe, Sharpflex Nit
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
2232524/10 2232524/11 2232524/7 2232524/9
DALL2232524/10EA 0 PLN
DALL2232524/10 DALL2232524/11 DALL2232524/7 DALL2232524/9
Rękawice antyprzecięciowe, Sharpflex Nit
Rękawice
Te rękawiczki dzianinowe z przędzy kompozytowej i para-aramidowej posiadają czarną powłokę z pianki nitrylowej na dłoni.
  • Technika dziania zapewnia rękawicy doskonałe dopasowanie i wysoką zręczność
  • Przędza para-aramidowa chroni przed ciepłem kontaktowym i przecięciami
  • Platerowany poliamid w środku: Ogranicz kontakt skóry z włóknem kompozytowym
  • Powłoka nitrylowa zapewnia dobrą ochronę przed olejem i tłuszczem
  • Powłoka z pianki jest bardziej elastyczna niż standardowa powłoka nitrylowa
Idealny do przenoszenia ciężkich części o wysokim cięciu w środowisku tłustym i zaolejonym.
Certyfikaty: EN 388:2016 (3X42C), EN 407 (X1XXXX); Kat. II