Drukuj
Rękawice odporne na przecięcie, Sharpflex PU
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
2232523/10 2232523/11 2232523/7 2232523/8
DALL2232523/10EA 0 PLN
DALL2232523/10 DALL2232523/11 DALL2232523/7 DALL2232523/8
Rękawice odporne na przecięcie, Sharpflex PU
Rękawice
Rękawice dziane z przędzy kompozytowej i para-aramidowej posiadają czarną powłokę PU na dłoni.
  • Technika dziania zapewnia rękawicy doskonałe dopasowanie i wysoką zręczność
  • Przędza para-aramidowa chroni przed ciepłem kontaktowym i przecięciami
  • Platerowany poliamid w środku: Ogranicz kontakt skóry z włóknem kompozytowym
  • Powłoka PU zwiększa odporność na ścieranie i umożliwia stosowanie w lekko tłustych środowiskach
Idealny do przenoszenia ciężkich części o wysokim ryzyku cięcia w suchym i lekko tłustym środowisku.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4X41C); kat. II