Drukuj
Zbiornik na odczynniki
Dostawca: Sartorius
BHIT783500EA 0 PLN
BHIT783500
Zbiornik na odczynniki
Zbiorniki na odczynniki
PP, white. This durable reagent vessel is chemically resistant to all common reagents. It is especially useful with all multi channel pipettes.
  • Chemically resistant
  • Autoclavable