Drukuj
Rękawice odporne na chemikalia, Combi-Latex 403
Dostawca: KCL by Honeywell
403.10 403.9
KCHL403.10EA 270 PLN
KCHL403.10 KCHL403.9
Rękawice odporne na chemikalia, Combi-Latex 403
Rękawice
Te wytrzymałe rękawice lateksowe zapewniają wysoką odporność na liczne kwasy i zasady, a także doskonałą odporność mechaniczną.
  • Dobra odporność na przebicie
  • Szeroki mankiet do szybkiego zakładania
  • Chropowata powierzchnia zapewnia dobrą przyczepność, szczególnie podczas przenoszenia mokrych przedmiotów
  • Długi mankiet zapewnia ochronę dolnej części ramienia
Idealny do pracy z kwasami i alkaliami, do czyszczenia, do pracy przy wysokich obciążeniach mechanicznych i do cynkowania.
Thickness: 1 ± 0,1 mm
Colour: Cream
EN 388 (111X), EN 374 (BKL); Cat. III; AQL 0,65
Certyfikaty: EN 388:2016 (1121X), EN ISO 374-1 Type A (BKLMNO); Kat. III; AQL <0,65.