Drukuj
Rękawice odporne na chemikalia, Camatril® 732
Dostawca: KCL by Honeywell
732.8 732.9 732.10 732.11 732.7
112-1396EA 88.1 PLN
112-1396 112-1397 112-1398 112-1399 112-2984
Rękawice odporne na chemikalia, Camatril® 732
Rękawice
Te rękawice z nitrylu z flokowaną wyściółką zapewniają wysoką odporność mechaniczną i chemiczną. Wysoka odporność na ścieranie, przecięcie i przebicie umożliwia pracę z materiałami o ostrych krawędziach.
  • Dobra przyczepność podczas pracy z mokrymi częściami
  • Dobra elastyczność temperaturowa
  • Powierzchnia rękawicy pozbawiona silikonu (obojętność lakieru, metoda testowania przemysłu motoryzacyjnego)
  • Podszewka Flock zapewnia dodatkowy komfort noszenia
  • Długi mankiet chroni dolną część ramienia
Idealne do stosowania w przetwórstwie żywności, laboratoriach, rolnictwie, przemyśle motoryzacyjnym / petrochemicznym / poligraficznym / chemicznym oraz w lakierniach Nadaje się także do przenoszenia żywic epoksydowych.
Thickness: 0,4 ± 0,05 mm
Colour: Green
EN 388 (2101), EN 374 (AJL); Cat. III; AQL 0,65 Approved for food contact
Certyfikaty: EN 374-1:2016 Type A (AJKLOT), EN 388 (3000X); Cat. III; AQL <0,65. Dopuszczone do kontaktu z żywnością.