Drukuj
Rękawice chemoodporne, Showa NSK26
Dostawca: Showa
NSK26-L NSK26-M NSK26-S NSK26-XL
112-2641EA 1520 PLN
112-2641 112-2642 112-2643 112-2966
Rękawice chemoodporne, Showa NSK26
Rękawice
Ta miękka rękawica wykonana z bawełniano-poliestrowej dzianiny z pełnym pokryciem nitrylowym zapewnia dobrą odporność mechaniczną. Chroni przed olejami, węglowodorami, smarami i ścieraniem.
  • Przyszyty mankiet z elastyczną krawędzią zapewnia dodatkową ochronę przedramienia
  • Całkowicie teksturowana powierzchnia dla lepszej przyczepności
  • Nieprzepuszczalny, idealny do pracy w wilgotnym lub tłustym środowisku
  • Rękawica pochłania pot i oferuje wysoki poziom komfortu nawet podczas noszenia przez dłuższy czas
Idealne do pracy w przemyśle spożywczym, petrochemicznym i rafineryjnym.
Cuff thickness: 0,50 mm
Colour: blue
EN 374-2, EN 374-3 (JKL), EN 388 (4111); Cat III Approved for food contact
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKL), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (4111X); Cat. III
Dopuszczone do kontaktu z żywnością