Drukuj
Rękawice nitrylowe, Dermatril® 740
Dostawca: KCL by Honeywell
740.7 740.8 740.9 740.10 740.6 740.11
112-1731EA 255 PLN
112-1731 112-1732 112-1733 112-1734 KCHL740.6 112-2985
Rękawice nitrylowe, Dermatril® 740
Rękawice
Te jednorazowe rękawice nitrylowe zapewniają wysoki poziom ochrony przed zanieczyszczeniami chemicznymi i bakteryjnymi, a także imponującą odporność mechaniczną.
  • Bardzo dobra wrażliwość dotykowa i wyjątkowy komfort dzięki gładkiemu dopasowaniu
  • Zwiększona odporność na rozdarcie i lepszy chwyt dzięki teksturowanym opuszkom palców
  • Z zawiniętymi mankietami
  • Bez silikonu i alergenów
  • Odporny na różne cytostatyki i odporny na wirusy zgodnie z ASTM F 1671:2007
  • Dozownik higieniczny do indywidualnego dozowania
Idealny do stosowania w przemyśle chemicznym, spożywczym, elektronicznym i komputerowym, a także do czyszczenia i prac konserwacyjnych.
Length: 240 - 260 mm
Thickness: 0.11 ± 0.03 mm
Colour: blue
EN 374-2; EN 455-1/2, EN 388 (0000); Cat. III; AQL 0.65 Suitable for food use
Certyfikaty: EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPT); EN ISO 374-5 VIRUS; Kat. III; AQL <0,65
Zatwierdzony do kontaktu z żywnością