Drukuj
Rękawice odporne na przecięcie, K-TEX® 930
Dostawca: KCL by Honeywell
930.10 930.7 930.8 930.9
112-8300EA 2860 PLN
112-8300 KCHL930.7 KCHL930.8 112-2992
Rękawice odporne na przecięcie, K-TEX® 930
Rękawice
Te rękawice para-aramidowe z naturalną powłoką lateksową mają doskonałą elastyczność, przyczepność i odporność na przecięcia. Dzięki konstrukcji powłoki nawet końcówki palców są chronione.
  • Dobra przyczepność, zwłaszcza w przypadku wilgotnych części
  • Bardzo dobra elastyczność i wysoki komfort noszenia
  • Dobra odporność na przebicie metalu (nie strzykawek) i szkła
  • Umożliwia pracę bez zmęczenia użytkownika
Idealny do stosowania w przemyśle szklanym i napojowym, np. przy sortowaniu potłuczonego szkła w browarach lub przy manipulowaniu mokrymi szklanymi częściami. Nadaje się również do zastosowania w laboratoriach (obsługa niezanieczyszczonych kolb Erlenmeyera, łączenie linii szklanych, usuwanie tłuczonego szkła) oraz w branży utylizacji odpadów.
Colour: Yellow/blue
EN 388 (3444); Cat II
Certyfikaty: EN 388 (3444); kat. II