Drukuj
Rękawice nitrylowe, SivoChem® 759
Dostawca: KCL by Honeywell
759.8 759.10 759.7 759.9
112-2988EA 708 PLN
112-2988 112-2986 112-2987 KCHL759.9
Rękawice nitrylowe, SivoChem® 759
Rękawice
Te jednorazowe rękawice wykonane ze specjalnego nitrylu oferują wysoką odporność chemiczną i doskonały komfort.
  • Nie sterylne, bezpudrowe, gładkie wykończenie
  • Bardzo dobra wrażliwość dotykowa
  • Z koralikowanymi mankietami
  • Naturalnie bez lateksu, wolny od alergenów tiuram i kalafonii
Idealny do użytku w laboratoriach, środowiskach badawczych, przemyśle chemicznym, biotechnologii, inżynierii medycznej, przemyśle farmaceutycznym oraz do czyszczenia i konserwacji.
Length: 390-410 mm
Thickness: 0.16 ± 0.03 mm
Colour: blue
EN 374; EN 388 (0000); AQL 1.5; Cat. III
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN 388:2016 (100XX); Kat. III; AQL <1,5