Drukuj
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ SDB, kolumny SPE, na bazie polimerów
Dostawca: Avantor
7519-05EA 955 PLN
7519-05 7519-22 7523-05 7519-02 7609-02 7519-00 7519-01 7519-22T 7519-25 7523-02 7523-22
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ SDB, kolumny SPE, na bazie polimerów
Kolumny chromatograficzne
Ekstrakcja fazy stałej, jako prosta technika przygotowania, często wymaga stabilnych faz stacjonarnych w całym zakresie odczynu pH. Sorbent z kopolimeru styren-diwinylobenzen (SDB) może poprawić jakość przygotowania próbki.
Doskonałe właściwości strukturalne, mechaniczne i chemiczne, czystość pakowania i zdolność do obciążania, a także stabilność sorbentu SDB, zapewniają poprawione oczyszczanie próbek i wstępne zatężanie. Sorbent polimerowy SDB jest wysoce skuteczny i selektywny oraz zapewnia wysoką przepustowość. Umożliwia on wysoki odzysk i powtarzalność wyników, nawet w SPE związków o różnych biegunowościach.