Drukuj
Pojemniki na próbki z zakrętką
Dostawca: DELTALAB
409752 409756 409756.B
DELT409752EA 1200 PLN
DELT409752 DELT409756 DELT409756.B
Pojemniki na próbki z zakrętką
Pojemniki na próbki Pojemniki na próbki
Ultra clear PP containers with PE leak proof screw cap and PS spoon.
  • Graduated in 100 ml increments
  • Frosted panel on side for easy writing
  • Good chemical and temperature resistance
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904