Drukuj
Probówki wirówkowe, stożkowe
Dostawca: DELTALAB
401201 301212 301202
212-3362EA 172 PLN
212-3362 DELT301212 DELT301202
Probówki wirówkowe, stożkowe
Probówki Probówki wirówkowe
PP or PS.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Conical bottom, with or without rim
Centrifugation:
PS tubes: 7,500 xg
PP tubes: 15,000 xg
Except code 301212: 3,000 xg