Drukuj
Kolby okrągłodenne z trzema równoległymi szyjkami
Dostawca: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
0760-0025-14 0760-0100-14
NEUB0760-0025-14EA 797 PLN
NEUB0760-0025-14 NEUB0760-0100-14
Kolby okrągłodenne z trzema równoległymi szyjkami
Kolby Kolby okrągłodenne
Szkło borokrzemowe. 3.3.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Z białym, matowym obszarem opisowym.