Drukuj
Kasety do przetwarzania tkanek, Histosette I
Dostawca: DELTALAB
454141 454140 454143
DELT454141EA 460 PLN
DELT454141 DELT454140 DELT454143
Kasety do przetwarzania tkanek, Histosette I
Kasety do osadzania Kasety do tkanek
Made of acetal polymer. With one-piece integral lid. To lock the cassette, just snap apart the lid, turn it round and lock it into the base of the cassette.
  • Writing area at 30° angle