Drukuj
Mikropłytki, szklane dno do obrazowania o wysokiej zawartości, Corning
Dostawca: Corning
4580 4582 4584
732-2493EA 1620 PLN
732-2493 BDAA4582 BDAA4584
Mikropłytki, szklane dno do obrazowania o wysokiej zawartości, Corning
Mikropłytki Mikropłytki do wysokosprawnych testów przesiewowych
Czarne mikropłytki ze szklanym przeźroczystym dnem wysokiej jakości, są idealne do testów opartych na wysokiej zawartości komórek z użyciem systemów obrazowania. Szklane dno zapewnia płaską i optycznie czystą powierzchnię, która skraca czas autofokusu, zwiększa przepustowość i jest idealna do wzrostu komórek.
  • High optical quality and scratch-resistant glass
  • Glass bottom thickness of 200 µm is well suited for imaging microscopy
  • Well bottom flatness <50 µm to ensure planarity for imaging devices
  • Low background fluorescence and minimal crosstalk to provide the highest possible optical quality for cell based assays
  • Half area 96 well microplate reduces reagent consumption
  • 384 well microplate geometry eliminates reagent loss due to 'wicking'