Drukuj
Pojemnik na próbki z zakrętką
Dostawca: DELTALAB
409511 409711 409702 409726 409701 409726.G
216-4051EA 1040 PLN
216-4051 216-4052 216-4100 DELT409726 DELT409701 DELT409726.G
Pojemnik na próbki z zakrętką
Pojemniki na próbki Pojemniki na próbki
Container PP, natural or blue, with PE screw cap.
  • With or without label
  • Blue containers are ideal for photosensitive samples
  • Bulk or individually wrapped
To store and transport samples securely.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904