Drukuj
Pojemnik na próbki z zakrętką
Dostawca: DELTALAB
409502 409552 409502G 409526G 409526
216-4044EA 956 PLN
216-4044 216-4049 DELT409502G DELT409526G DELT409526
Pojemnik na próbki z zakrętką
Pojemniki na próbki Pojemniki na próbki
These PP sample containers are ideal for pneumatic transport of specimens with high safety closure biflex caps.
  • Available without or with graduation (Moulded-in graduation each 5 ml)
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904