Drukuj
Pojemniki na mocz i próbki biologiczne, z żebrowanym wieczkiem
Dostawca: DELTALAB
408001.1 408001.O 408001
DELT408001.1EA 522 PLN
DELT408001.1 DELT408001.O DELT408001
Pojemniki na mocz i próbki biologiczne, z żebrowanym wieczkiem
Systemy do diagnostyki klinicznej Clinical Sample Collection/Preparation Urine Sample Collection/Preparation
HDPE container and white ribbed cap.
  • Convenient handle for an easy single-handed use
  • Features a pharmaceutical grade joint, which eliminates the need for an insert plug, allows a better handling and provides a water tight seal
  • Containers are graduated in 50 ml increments up to 2 L
Ideal for 24 hour urine collection and any other liquid samples.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904